Learn More
Dräger™ Rauchgasröhrchen
Artikelnummer. 10358612
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Stickstoffdämpfe 0,5/a
Stickstoffdämpfe 100/c
Stickstoffdämpfe 2/a
Stickstoffdämpfe 20/a
Messbereich:
0,5 bis 10 ppm
100 bis 5.000 ppm
2 bis 100 ppm
20 bis 500 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Packungsgröße
10358612 Stickstoffdämpfe 2/a 2 bis 100 ppm 10 Stück
12364569 Stickstoffdämpfe 20/a 20 bis 500 ppm 10 Stück
12896663 Stickstoffdämpfe 100/c 100 bis 5.000 ppm 10 Stück
10098920 Stickstoffdämpfe 0,5/a 0,5 bis 10 ppm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10358612 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. CH31001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.12 CHF
    137.45 CHF / 10 Stück
    Sparen 44.67 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
  • Glasfläschchen
  • Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Stickstoffdämpfe 2/a
Luftfeuchtigkeitsbereich 30 mg/l
Messbereich 2 bis 100 ppm
Anzahl Hübe 5/10
Menge 10
Reaktionszeit 1 bis 2 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 30 °C