Learn More
Dräger™ X10 Draeger-Roehrchen Benzinkohlenwasserstoff 10/A .
Artikelnummer. 10049230
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
10 bis 300 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
10049230 10 bis 300 ppm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10049230 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8101691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.89 CHF
    201.32 CHF / 10 Stück
    Sparen 42.57 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Short-term detector tube for the measurement of petroleum hydrocarbons in confined spaces.
The Petroleum Hydrocarbons 10/a detector tube is a glass vial filled with a chemical reagent designed for the determination of air contaminants in the workplace.
  • Detection Principle: Colorimetric chemical sensor (C8H18 + I2O5 → I2); the concentration is directly indicated by the length of the color change from white to brownish-green.
  • Standard Measuring Range: 10 ppm to 300 ppm (for n-octane).
  • Measurement Time: Approximately 1 min.
  • Number of Strokes (n): 2.
  • Sample Volume: 100 mL.
  • Standard Deviation: ±25%.
  • Operating Temperature: 15°C to 30°C.
  • Operating Humidity: 1 to 20 mg H2O/L.
  • Cross-Sensitivity: Indicates various organic and inorganic compounds in addition to n-octane, including n-hexane, n-heptane, iso-octane, n-nonane, perchloroethylene, and CO.
  • Compatibility: Used manually with the Dräger Accuro™ bellows pump or automatically with the Accuro 2000 pump and Quantimeter 1000.
  • Applications: Determination of concentration peaks, exposure measurements in the inhalation area, leak detection, and analysis of air in sewers, shafts, tanks, or other confined spaces.
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Erdölkohlenwasserstoffe10/a
Zur Verwendung mit (Geräte) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Messbereich 10 bis 300 ppm
Anzahl Hübe 8
Menge 10
Reaktionszeit 1,5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 77 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 25 °C