Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Kohlenwasserstoffe
215.00 CHF
Spezifikation
Menge | 10 |
---|---|
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10055124
|
Dräger™
8103581 |
Kohlenwasserstoff 2/a | 2 bis 24 mg/l |
215.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
1Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
2Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
10 | |
32 bis 104 °F | |
0°bis 40 °C |