Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Styrol
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Monostyrol 10/a
Monostyrol 10/b
Messbereich:
10 bis 200 ppm
10 bis 250 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Monostyrol 10/a |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Weniger als 15 mg/l |
| Messbereich | 10 bis 200 ppm |
| Anzahl Hübe | 15 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 3 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 59 bis 95 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 15 bis 35 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- drager tubes styrene
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.