Learn More
Dräger™ 6728981 6728981 DR Mercaptan 0,5/A
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
- Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Mercaptan 0,5/a |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 3 bis 15 mg/l |
| Messbereich | 0,5 bis 5 ppm |
| Anzahl Hübe | 20 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 5 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 50 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10 bis 40 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X10 Tube Mercaptan 0.5a range 0.5-5ppm 0.5 to 5 ppm0.5 to 5 ppm+/- 10 to 15% (pack of 10)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- MIXTURE LIST-Contain: mercaptan