Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Fluorwasserstoff
Click to view available options
Messbereich:
0,5 bis 90 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Fluorwasserstoff 0,5/a |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 bis 80% |
| Messbereich | 0,5 bis 90 ppm |
| Anzahl Hübe | 10/2 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 2 min/25 s |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 50 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10 bis 40 °C |