Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Formaldehyd
Artikelnummer. p-2430668
Click to view available options
Messbereich:
0.2 bis 5
2 bis 40
Röhrchentyp:
Formaldehyd 2/a
Formaldehyd 0.2/a
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10059050
Marke: Dräger™ 6733081
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Konzentrationen können direkt durch Farbänderung der Skala abgelesen werden, die auf das Röhrchen aufgedruckt ist. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis: Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Fisher Scientific™ unter der Rufnummer 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Formaldehyd
Luftfeuchtigkeitsbereich 3 bis 15 mg/l
Messbereich 0.2 bis 5
Anzahl Hübe 10/20
Menge 10
Reaktionszeit 1,5 bis 3 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 40 °C
Röhrchentyp Formaldehyd 0.2/a
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.