Learn More
Dräger™ Drägerröhrchen, Halogenierte Kohlen- wasserstoffe, 100/a
Detektorröhrchen
Marke:  Dräger™ 8101601
Additional Details : Gewicht : 0.14400kg
Artikelnummer. 10445952
  • 540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Hinweis: Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
1,2-Dichloro-1,1,2,2-Tetrafluorethan
200 bis 2800
8
32 bis 104 °F
Halogenkohlenwasserstoffe 100/a
1 bis 15 mg/l
3
1 min
0°bis 40 °C