Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Zyanid
Artikelnummer. 12324549
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
2 bis 15
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
12324549 2 bis 15 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12324549 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6728791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.50 CHF
    241.60 CHF / 10 Stück
    Sparen 77.90 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Detektorröhrchen
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Notiz:
Für einige Tests wird zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vor- oder Vergleichsröhrchen benötigt. Diese Röhrchen sind in der Box von 10 Stück enthalten, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Zyanid
Zur Verwendung mit (Geräte) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Luftfeuchtigkeitsbereich Weniger als 20 mg/l
Messbereich 2 bis 15
Anzahl Hübe 10 (+2)
Menge 10
Reaktionszeit 2,5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 30 °C
Röhrchentyp Zyanid 2/a