Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Benzene
Beschreibung
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt an der Farbänderung auf der aufgedruckten Skala des 'Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung. Hinweis: Für einige Tests wird zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder Vergleichsröhrchen benötigt. Diese Röhrchen sind in der Box von 10 Stück enthalten, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Fisher Scientific™ unter der Rufnummer 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Benzol |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 bis 30 mg/l |
| Messbereich | 15 bis 420 |
| Anzahl Hübe | 20 bis 2 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 4 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 86 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 30 °C |
| Röhrchentyp | Benzol 15/a |