Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Schwefeldioxid
Artikelnummer. 10482452
Change view
Click to view available options
Messbereich:
0.1 bis 3
0.5 bis 25
1 bis 25
20 bis 2000
50 bis 8000
Röhrchentyp:
Schwefeldioxid 0.5/a2
Schwefeldioxid 50/b
Schwefeldioxid 0.1/a
Schwefeldioxid 1/a
Schwefeldioxid 20/a
Reaktionszeit:
20 min
3 bis 6 min
3 min
Nicht anwendbar
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Röhrchentyp Reaktionszeit unitSize
10482452 50 bis 8000 Schwefeldioxid 50/b Nicht anwendbar 10 Stück
10153312 20 bis 2000 Schwefeldioxid 20/a 3 min 10 Stück
10127390 0.5 bis 25 Schwefeldioxid 0.5/a2 3 bis 6 min 10 Stück
10206731 1 bis 25 Schwefeldioxid 1/a 3 min 10 Stück
10632693 0.1 bis 3 Schwefeldioxid 0.1/a 20 min 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10482452 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8101531
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Die Konzentration lässt sich direkt anhand der Farbveränderung mithilfe der auf dem Röhrchen aufgedruckten Skala ermitteln. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis:
Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Schwefeldioxid
Luftfeuchtigkeitsbereich Nicht zutreffend
Messbereich 50 bis 8000
Anzahl Hübe 1/10
Menge 10
Reaktionszeit Nicht anwendbar
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 122 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Röhrchentyp Schwefeldioxid 50/b
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 Tube Sulfur Dioxide 50/b
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphur dioxide