Learn More
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Zur Verwendung mit X-am 7000 Multigasdetektoren.
Marke:  Dräger™ 6810590
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11942411
  • 1760.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Für Kohlenwasserstoff- und Kohlendioxidnachweis
  • Vollständig vor Vergiftungen geschützt
  • Betrieb in sauerstoffarmen oder sauerstofffreien Umgebungen
  • Kann mit mehreren Kalibrierungen konfiguriert werden
  • Erhältlich in Detektionsbereichen von 0 bis 100% LEL und 0 bis 100 % Vol. CO2
Typ: Smart Ex-IR
  • Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % LEL, 0 bis 100% Vol.
  • Auflösung: 100 Ppm, 1 % LEL, 1% Vol.
Typ: Smart IR-CO2
  • Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 5 % Vol.
  • Auflösung: 100 ppm, 0.01 % Vol.
Typ: Smart IR-CO2 HC
  • Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % Vol.
  • Auflösung: 200 ppm, 0.2 % Vol.
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
X-am 7000 Multigas-Detektor
10 bis 95 %
700 bis 1300 hPa
Smart IR-CO2
-20 ° bis +60 °C
Ersatzsensor
0 bis 9900 ppm, 0 bis 5 % Vol.
100  ppm, 0.01 Vol.-%
-5 bis +140 °F
5 Jahre
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Smart IR DragerSensors™ > CO; 0 bis 5.00 Vol.-%