Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Schwefeldioxid
Artikelnummer. 12304649
Change view
Click to view available options
Messbereich:
5 bis 150
Reaktionszeit:
40 bis 360 s
Luftfeuchtigkeitsbereich:
1 bis 40 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Reaktionszeit Luftfeuchtigkeitsbereich unitSize
12304649 5 bis 150 40 bis 360 s 1 bis 40 mg/l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12304649 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406180
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Schwefeldioxid CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 40 mg/l
Messbereich 5 bis 150
Reaktionszeit 40 bis 360 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C