Learn More
Dräger™ CMS Chips: Petroleum Hydrocarbons
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke:  Dräger™ 6406270
Additional Details : Gewicht : 0.02880kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12324639
  • 89.25 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 01-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
100 bis 3000
Erdölkohlenwasserstoff CMS™ Chip
0° bis 40 °C
1 bis 30 mg/l
30 bis 110 s
32 °F bis 104 °F