Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Styrol
Artikelnummer. 12314649
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
2 bis 40
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
12314649 2 bis 40 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12314649 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 CHF
    222.17 CHF / 1 Stück
    Sparen 42.83 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Styrol CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 30 mg/l
Messbereich 2 bis 40
Reaktionszeit 100 bis 550 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C