Learn More
Dräger™ CMS Chips: Benzene
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
225.00 CHF - 460.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Typ | Benzen CMS Chip |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10233972
|
Dräger™
6406160 |
Benzen CMS Chip | 0.5 bis 10 | 35 bis 225 s | 1 bis 40 mg/l |
439.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12344609
|
Dräger™
6406280 |
Benzen CMS Chip | 10 bis 250 | 40 bis 275 s | 1 bis 30 mg/l |
225.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10709772
|
Dräger™
6406030 |
Benzen CMS Chip | 0.2 bis 10 | 35 bis 300 s | 1 bis 30 mg/l |
460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
Benzen CMS Chip | |
32 bis 104 °F | |
0°bis 40 °C |