Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ammoniak
Artikelnummer. 12394599
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0.2 bis 5
10 bis 150
2 bis 50
Reaktionszeit:
100 bis 600 s
15 bis 140 s
15 bis 50 s
Luftfeuchtigkeitsbereich:
1 bis 30 mg/l
1 bis 40 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Reaktionszeit Luftfeuchtigkeitsbereich Packungsgröße
12394599 0.2 bis 5 100 bis 600 s 1 bis 30 mg/l 1 Stück
10426301 2 bis 50 15 bis 140 s 1 bis 40 mg/l 1 Stück
10436301 10 bis 150 15 bis 50 s 1 bis 40 mg/l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12394599 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 CHF
    241.80 CHF / 1 Stück
    Sparen 46.20 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
 Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Ammoniak CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 30 mg/l
Messbereich 0.2 bis 5
Reaktionszeit 100 bis 600 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C