Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ammoniak
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406020
Additional Details : Gewicht : 0.02880kg
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 40 mg/l | |
15 bis 50 s | |
0°bis 40 °C |
Ammoniak CMS Chip | |
10 bis 150 | |
32 bis 104 °F |