Learn More
Dräger™ Butadien (OV) XXS Austauschsensor
Artikelnummer. 12607316
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Butadien
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Packungsgröße
12607316 Butadien 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12607316 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6811530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.00 CHF
    715.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 149.50 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
XXS Ersatzsensor, für die Verwendung mit Pac 7000 und X-am 5000 Mehrgasdetektoren.
  • Messbereich: 0 bis 100 ppm
  • Auflösung: 1 ppm
  • Butadien (OV)
Spezifikation
Gemessene Komponenten Butadien
Zur Verwendung mit (Geräte) PAC 7000, X-am 5000 Multigas-Detektoren
Typ Ersatzsensor