Learn More
RETSCH VIBRATORY FEEDER DR100 FOR ZM200 220-240V
Artikelnummer. 15129682 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
15129682 220/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15129682 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 22.936.1001
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Vibrationsförderer
Beschreibung Vibratory Feeder, 420 H x 260 W x 280mm D, DR 100 Model, 220/240V, 50Hz, 1-phase Power Connection, Digital 1 to 99 min./Continuous Operation Time Setting, Complete with Feeding Kit with 75/40mm Push-fit Feed Chute, 250mm L Chute, Hopper, Stand and Data Cable
Abmessungen (L x B x H) 280 x 260 x 420 mm
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Agriculture, biology, chemistry /Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food,geology/metallurgy, glass /ceramics, medicine /pharmaceuticals
Höhe (metrisch) 420 mm
Hertz 50 Hz
Länge (metrisch) 280 mm
Modell DR 100
Phase 1-phasiger Stromanschluss
Spannung 220/240 V
Breite (metrisch) 260 mm