missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ DPBS, Pulver, Calcium, Magnesium

Artikelnummer. p-7075826
Click to view available options
Menge:
1 l
50 l
Packungsgröße:
1 Liter
50 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10769033

Marke: Gibco™ 21300017

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

DPBS, Pulver, Calcium, Magnesium

Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.

Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.

cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DPBS Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.

Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DPBS in Pulverform, Calcium und Magnesium, 1 l, pH 7,1 bis 7,5, Osmolalität: 260 bis 300 mOsm/kg, Anorganische Salze von Calcium und Magnesium, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 36 Monate haltbar, Lagerung bei 15 bis 30 °C, für Säugetierzellkultur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,1 bis 7,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Osmolalität 260 bis 300 mOsm/kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt