Learn More
DuraLab DP-303W Präzisionswaage
Artikelnummer. 30280275
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
300 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
30280275 300 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280275 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 CHF
    183.40 CHF / 1 Stück
    Sparen 16.60 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht präzise Messungen bis zu 300 g mit einer Ablesbarkeit von 0,001 g und ist somit ideal für Forschungs-, Industrie- und Bildungslabore geeignet.
  • Erleben Sie konstante Ergebnisse mit der DP-303W Präzisionswaage von DuraLab Entwickelt für zuverlässige Leistung in Labor-, Industrie- und Bildungsumgebungen
  • Wirtschaftliche und dennoch umfassende Lösung für präzises Wiegen
  • 300 g Kapazität mit 0,001 g Ablesbarkeit für präzise und konsistente Messungen
  • Verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit des Betriebs über alle Anwendungen hinweg:
    • Forschungslabore – Ideal zum präzisen Wiegen von Chemikalien, Verbindungen und Proben
    • Industrielabore – Geeignet für Qualitätskontrolle und Produktionsprozesse, die genaue Messungen erfordern
    • Pädagogische Labore – Zuverlässig und benutzerfreundlich für Lehre und Forschung
  • Hochpräzise Wägezelle
  • Vollkunststoffgehäuse und Kunststoff-Windschutzscheibe
  • Wanne aus Edelstahl
  • Gut lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Überlastanzeige
  • Netzbetrieb mit mitgeliefertem Adapter (Akkubetrieb folgt in Kürze!)
  • Batterieschalter zum Verriegeln/Entriegeln
  • Höhenverstellbare Füße
  • Volllast-Tarierung
  • Einfaches 5-Tasten-Menü für einfache Bedienung
  • Externe Kalibrierung (200 g Kalibriergewicht M1 im Lieferumfang enthalten)
  • OIML-Kalibriergewichte sind separat erhältlich
  • Stückzählfunktion
Spezifikation
Fassungsvermögen 300 g
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0.001 g
Modell DP-303W
Typ Präzisionswaage