Learn More
DuraLab DP-1002 Präzisionswaage für Fortgeschrittene
Artikelnummer. 30280268
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
30280268 1 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280268 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 CHF
    102.89 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.11 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht präzise Messungen bis zu 1000 g mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g und ist somit ideal für Forschungs-, Industrie- und Bildungslabore geeignet.
  • Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit der DP-1002 Präzisionswaage, die für zuverlässige Leistung in Labor-, Industrie- und Bildungsumgebungen entwickelt wurde.
  • Wirtschaftliche und dennoch umfassende Lösung für präzises Wiegen
  • 1000 g Kapazität mit 0,01 g Ablesbarkeit für präzise und konsistente Messungen
  • Verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit des Betriebs über alle Anwendungen hinweg:
    • Forschungslabore – Ideal zum Wiegen von Chemikalien, Verbindungen und Proben
    • Industrielabore – Geeignet für Qualitätskontrolle und Produktionsprozesse
    • Pädagogische Labore – Zuverlässig und benutzerfreundlich für Lehre und Forschung
  • Hochpräzise Wägezelle
  • Vollkunststoffgehäuse
  • Wanne aus Edelstahl
  • Gut lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Überlastanzeige
  • Netzbetrieb, Netzteil im Lieferumfang enthalten
  • Batterieschalter zum Verriegeln/Entriegeln
  • Höhenverstellbare Füße
  • Volllast-Tarierung
  • Einfaches 5-Tasten-Menü für einfache Bedienung
  • Externe Kalibrierung (500 g Kalibriergewicht M1 im Lieferumfang enthalten)
  • OIML-Kalibriergewichte sind separat erhältlich
  • Stückzählfunktion
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0.01 g
Modell DP-1002
Typ Präzisionswaage