Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclin Monohydrat, 97 %
Artikelnummer. 15580594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15580594
Marke: Thermo Scientific Chemicals 458890250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17086-28-1
Summenformel C22H24N2O8·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 462.45
InChI-Schlüssel FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N
Synonym doxycycline monohydrate, doxycycline hydrate, adoxa, doxycycline hcl, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrate, adoxa pak, 4s,4ar,5s,5ar,6r,12as-4-dimethylamino-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrate, vibramycin-d, doxycycline usp, monodox tn
PubChem CID 54684461
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(Dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid;hydrat
SMILES CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxycycline monohydrate
Schmelzpunkt 167.0°C to 168.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 462.45
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.