Learn More
Doxycyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470892 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470892 5 g -
11460892 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470892 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219504405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 CHF
    142.40 CHF / 5 Gramm
    Sparen 7.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10592-13-9 | Formula: C22H25ClN2O8 | Weight: 480.90 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 10592-13-9
Summenformel C22H25ClN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 480.90
MDL-Nummer MFCD03427564
InChI-Schlüssel VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Synonym Biocamycin, Tetradox
PubChem CID 54706018
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxycyclin-Hydrochlorid
Typ Doxycyclin-Hydrochlorid
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb
Menge 5 g
IUPAC-Name (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[Amino(hydroxy)methyliden]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-Aminiumchlorid
Formelmasse 480.9
Güte Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302+H312-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.