Learn More
Doxycyclin-Hydrochlorid Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15473189
Click to view available options
Menge:
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10592-13-9
C22H25ClN2O8
480.90
MFCD03427564
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
54706018
(1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[Amino(hydroxy)methyliden]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-Aminiumchlorid
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10592-13-9
C22H25ClN2O8
480.90
MFCD03427564
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
54706018
(1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[Amino(hydroxy)methyliden]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-Aminiumchlorid
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Hemmt die Angiogenese und reduziert Lungenmetastasen durch Hemmung der Matrix-Metalloproteinasen
Inhibits angiogenesis and reduces lung metastases by inhibiting matrix metalloproteinases.Doxycycline hydrochloride is an antibiotic used to inhibit matrix metalloproteinases like type 1 collagenase in studies on would healing and tissue remodeling. It shows the broad spectrum antibacterial and antiprotozoan activity. It is often used to treat lyme disease, chronic prostatitis, sinusitis, pelvic inflammatory disease acne, rosacea, and rickettsial infections and prophylaxis of anthrax.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser zu 50 mg/ml. Möglicherweise muss erwärmt werden.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für die Diagnostik oder Therapie bei Tieren oder Menschen bestimmt. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Doxycycline hydrochloride
Typ Doxycycline Hydrochloride
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt 195°C to 201°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water to 50mg/ml; May require warming.
Formelmasse 480.9
Farbe Gelb
Menge 5 g