Learn More
Doxycycline hyclate
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
General description
• Doxycycline hyclate is a broad-spectrum bacteriostatic antibiotic of the tetracycline class
• Doxycycline inhibits bacterial growth by preventing polypeptide formation via inhibition of at least one ribosomal subunit
• Known to reversibly bind the 30S ribosomal subunit and inhibit formation of the aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosome complex
• Inhibits matrix metalloproteinases in many microorganisms
Applications
• Effective against the bacteria that cause Lyme disease, chlamydia, rickettsia and mycoplasma; suitable for antibiotic resistance testing and study of cellular mechanisms
• Intended for laboratory use only
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Doxycycline hyclate |
| Typ | Doxycycline Hyclate |
| Physikalische Form | Pulver |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 25 g |
| Merck Index | 14,3440 |
| Synonym | Hydramycin; Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water to 50mg/ml; May require warming;Soluble in water,methanol; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in chloroform and ether. |
| Formelmasse | 512.94 (503.94 Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
- Doxycycline hyclate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hyclate