Learn More
Doxycyclinhyclat, MP BIOMEDICALS
Artikelnummer. 11486911 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486911 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11486911 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219895525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 CHF
    625.59 CHF / 25 Gramm
    Sparen 31.41 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Doxycyclin ist ein Verwandter des Tetracyclins und soll gegen empfindliche Organismen wirksamer sein.
Doxycyclin ist ein Verwandter des Tetracyclins und soll gegen empfindliche Organismen wirksamer sein.
Anwendungshinweise:
  • Es wird zur Hemmung von Matrix-Metalloproteinasen eingesetzt und wurde zur Hemmung der Entzündungsreaktion bei Lyme-Borreliose verwendet.
Nutzungshinweis:
  • Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Wichtige Anwendungen:
  • Antibiotikum
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxycycline Hyclate
Physikalische Form Powder
CAS 24390-14-5
Farbe Gelb
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 1025.89
Güte USP
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline Hyclate, USP
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate