Learn More
Melford Doxycyclin HCl
Artikelnummer. 30018234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018234 10 g 10 Gramm
30018235 100 g 100 Gramm
30018236 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018234 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. D4302010.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Doxycyclin HCl ist ein weit verbreitetes Antibiotikum auf dem Markt der Biowissenschaften.
Doxycyclin HCl ist ein weit verbreitetes Antibiotikum auf dem Markt der Biowissenschaften.
Es gehört zur Klasse der Tetracycline unter den Antibiotika und weist ein breites Wirkungsspektrum gegen grampositive und gramnegative Bakterien sowie gegen bestimmte andere Mikroorganismen auf.
Im Bereich der Biowissenschaften findet Doxycyclin HCl Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Forschung und Biotechnologie. Es wird häufig als antibakterielles Mittel in Zellkultursystemen eingesetzt, wo es dazu beiträgt, bakterielle Kontaminationen in Zelllinien zu verhindern und sterile Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Doxycyclin HCl wird auch in molekularbiologischen Techniken wie Genexpressionsstudien und Proteinproduktion eingesetzt. Es kann Medien zugesetzt werden, um Zellen mit spezifischen Genen oder rekombinanten DNA-Konstrukten auszuwählen, da es die Proteinsynthese in Bakterien und anderen Organismen hemmt. Seine Fähigkeit, die Genexpression zu induzieren oder die Proteinproduktion zu regulieren, wird in bestimmten Forschungsanwendungen genutzt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxycycline HCl
CAS 10592-13-9
Menge 10 g
Summenformel C22H24N2O8-HCl