missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Doxorubicinon, TRC

Artikelnummer. 17951455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951455 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17951455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5590705MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24385-10-2
Summenformel C21 H18 O9
Molekulargewicht (g/mol) 414.36
Synonym Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S-cis)-, 5,12-Naphthacenedione, 8-glycoloyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-, (8S,10S)- (8CI), (8S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Adriamycin aglycone, Adriamycinone, Doxorubicin aglycone, Doxorubicinone, Epirubicin aglycone, Doxorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicine Hydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC-Name (7S,9S)-6,7,9,11-Tetrahydroxy-9-(2-Hydroxyacetyl)-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetratracen-5,12-Dion
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Doxorubicinone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
Formelmasse 414.0951
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.