Learn More
Doxorubicin-Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Doxorubicin-Hydrochlorid
Doxorubicin HCL ist ein Chemotherapeutikum. Antitumorales, immunsuppressives Antibiotikum. Blockiert die RNA-Polymerase und die reverse Transkriptase. Hemmt auch die Nukleinsäure-Synthese.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Doxorubicin Hydrochloride |
Hinweise zur Zersetzung | 216°C |
Schmelzpunkt | 216°C |
Farbe | Orange |
Prozentgehaltsbereich | (by HPLC): ≥95% |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 1 mg |
Merck Index | 15, 3487 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 580 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Doxorubicin hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.