Learn More
Doxepin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137552 2.5 g 2.50 Gramm
30133862 5 g 5 Gramm
18000820 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5500002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1229-29-4
Summenformel C19 H21 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 315.84
Synonym Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin
IUPAC-Name (3E)-3-(6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-11-yliden)-N,N-Dimethylpropan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxepin Hydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Formelmasse 315.139