Learn More
Doxepin hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent H1-histamine receptor antagonist and a 5-HT receptor antagonist
47.89 CHF - 575.23 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1229-29-4
Summenformel C19H22ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 315.841
MDL-Nummer MFCD00079135
InChI-Schlüssel MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
Synonym doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride
PubChem CID 6419921
IUPAC-Name (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15494919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.03
1g
47.89 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15404929
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.06
5g
147.78 CHF
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15414929
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.14
25g
575.23 CHF
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water (100 mM), chloroform (1:2), alcohol (1:1), methanol, and DMSO.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1229-29-4
315.841
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
6419921
CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl
C19H22ClNO
MFCD00079135
doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride
(3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Spezifikation
Doxepin hydrochloride
C19H22ClNO
UN2811
doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
(3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
6419921
1229-29-4
MFCD00079135
14,3435
Soluble in water (100 mM),chloroform (1:2),alcohol (1:1),methanol,and DMSO.
CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl
315.841
315.84
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H361
Toxic if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
H301-H361
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-966-8
missing translation for 'rtecsNumber' : HQ4375000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures