Learn More
Doxepin-D3-Hydrochlorid (cis/trans) 0,1 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30459825
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
30459825 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30459825 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0032.8002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
CAS 347840-07-7
Lösungsmittel oder Matrix Methanol
Summenformel C19 2H3 H18 N O . Cl H
Menge 1 mL
Synonym Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-Name 3-(6H-Benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 318.86
Formelmasse 318,1578 g/mol