Learn More
Doxazosin EP Verunreinigung E, Mikromol™
Artikelnummer. 30052364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052364 100 mg 100 Milligramm
30049511 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052364 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0085.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Doxazosin EP Verunreinigung E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 27631-29-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H8 Cl2 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-6,7-Dimethoxychinazolin
Molekulargewicht (g/mol) 259.09
Menge 100 mg
Formelmasse 257,9963 g/mol