Learn More
Doxazosin EP Verunreinigung D (Doxazosin USP Verwandte Verbindung B), Mikromol™
Artikelnummer. 30049362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049362 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049362 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0085.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Doxazosin EP Verunreinigung D (Doxazosin USP Verwandte Verbindung B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
CAS 28888-44-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H10 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), Doxazosin USP Related Compound B, Doxazosin USP RC B, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, Doxazosin Related Compound B, Doxazosin Mesilate Impurity D, Doxazosin Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
SMILES COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-1H-chinazolin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 222.2
Menge 25 mg
Formelmasse 222,0641 g/mol