Learn More
Dowtherm™ A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
2500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453907 2500 mL 2500 Milliliter
15463907 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30347.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8004-13-5 | C24H20O | 324.423 g/mol
A fluid may be used in systems employing either liquid phase or vapor phase heating. Suitable applications include indirect heat transfer. Mainly in oil & gas, plastic processing, chemical processing, solar energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Flüssigkeit kann in Systemen verwendet werden, die entweder eine Flüssigphasen- oder eine Dampfphasenheizung verwenden. Geeignete Anwendungen sind die indirekte Wärmeübertragung. Vorwiegend in den Bereichen Öl & Gas, Kunststoffverarbeitung, chemische Verarbeitung, Solarenergie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8004-13-5
Summenformel C24H20O
Molekulargewicht (g/mol) 324.423
MDL-Nummer MFCD00148859
InChI-Schlüssel MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphyl, dowtherm, dowtherm a, dinil, dinyl, therminol vp, phenyl ether-biphenyl mixture, phenyl ether-diphenyl mixture, biphenyl-diphenyl ether mixture, hsdb 137
PubChem CID 24670
IUPAC-Name 1,1'-Biphenylphenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowtherm™ A
Schmelzpunkt 12°C to 14°C
Siedepunkt 257°C
Geruch Unpleasant
UN-Nummer UN3082
Dichte 1.056
Menge 2500 mL
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowtherm A
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl oxide, Biphenyl