Learn More
Dowex™ 50 x 4 bis 400, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696242 100 g Kunststoffflasche -
10606252 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10338613 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696242 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 203051000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11113-61-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11113-61-4
MDL-Nummer MFCD00132725
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX4
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
Wasserrückhaltevermögen H form: 64 to 72%
Menge 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex|TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.