Learn More
Dowex™ 50 x 4 bis 400, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 50WX4 |
Physikalische Form | Perlen |
Partikelgröße | Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Volumen Gesamtkapazität | wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1 |
Wasserrückhaltevermögen | H form: 64 to 72% |
Menge | 100 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dowex]TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.