Learn More
Dowex™ 50 x 2 bis 100, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10286400
Marke: Thermo Scientific Acros 203021000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12612-37-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12612-37-2
MDL-Nummer MFCD00132722
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX2
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: on 20 mesh (cumulative): <15%, through 70 mesh: <15%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, H form (meq/mL):> 0.6
Wasserrückhaltevermögen H form: 74 to 82%
Fieser 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 14,199; 15,99; 17,176
Menge 100 g