Learn More
Dowex™ 50WX8-400 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dowex™ 50WX8 |
| Physikalische Form | Perlen |
| Partikelgröße | 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Volumen Gesamtkapazität | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 |
| Wasserrückhaltevermögen | H form: 50 to 58% |
| Farbe | Weiß bis braun |
| Menge | 500 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dowex 50WX8