Learn More
Dowex™ 50WX8-200 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10255291 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10051981 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11986991 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10255291 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335341000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 11119-67-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX8
Physikalische Form Feuchte Beads oder Kugeln
Partikelgröße 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Wasserrückhaltevermögen H form: 50 to 58%
Farbe Weiß bis braun
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.