Learn More
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H)
Artikelnummer. 11328825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328825 1000 g -
11308825 50 g 50 Gramm
11318825 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13922.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11119-67-8
AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin) is used in separation medium for TLC and LPLC. It is also used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N Sulfuricacid when exhausted, is used as catalyst and in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex« 50WX8 200-400 (H) wird im Trennmedium für TLC und LPLC verwendet. Es wird auch als Abbeizharz verwendet und kann bei Erschöpfung durch 0.25N-Schwefelsäure regeneriert werden und wird als Katalysator und in deionisierenden Überstandsfraktionsproben für die Papierchromatographie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX8 200-400 (H)
Menge 1000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex 50WX8 200-400 (H)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8