Learn More
Dowex™ 50WX8-100 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10731181 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10367861 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10277043 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335335000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11119-67-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX8
Physikalische Form Feuchte Kugeln
Partikelgröße 15% max. (on 35 mesh, cumulative), 20% max. (through 80 mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Wasserrückhaltevermögen H form: 50 to 56%
Fieser 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256
Farbe Beige bis braun oder grün-braun
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.