Learn More
Dowex™ 50 WX4 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368815 1000 g 1 Kilogramm
11348815 50 g 50 Gramm
11358815 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13918.0B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 200-400 (H) is used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles. Dowex™ 50WX4 hydrogen form when treated in boiling water converted D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is a useful column packing material, used in anion exchange chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex™ 50WX4 200-400 (H) wird dazu verwendet, die Auswirkungen der Partikelgröße auf Wirkstoffbeladungs- und Wirkstofffreisetzungsprofile zu untersuchen. Dowex™ 50WX4 in Wasserstoff-Form wandelt D,L-Glyceraldehyd-3-Phosphatdiethylacetal (Bariumsalz) bei Behandlung in kochendem Wasser in freies Aldehyd-D,L-Glyceraldehyd-3-Phosphat um. Es ist ein nützliches Säulenpackungsmaterial, das in der Anionenaustausch-Chromatographie verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11113-61-4
MDL-Nummer MFCD00132725
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX4 200-400 (H)
Menge 1000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.