Learn More
Dowex 1X8 Chloridform 100-200 Mesh, TRC
Artikelnummer. 30380680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380680 1 kg 1 Kilogramm
30373157 500 g 500 Gramm
30371533 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380680 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4855151KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex 1X4 Chloride
CAS 69011-19-4
Summenformel (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Menge 1 kg
Synonym Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin