Learn More
AmberChrom™ 1X8 200 bis 400 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Description
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) is used for fine chemical processing. It is used to determine trace levels of rhodium and platinum in environmetntal and biological samples. It is also used in anion-exchange chromatography for separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) wird für die feinchemische Verarbeitung verwendet. Es wird zur Bestimmung der Spurenwerte von Rhodium und Platin in Umwelt- und biologischen Proben verwendet. Es wird auch in der Anionenaustauschchromatographie zur Trennung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) |
| Geruch | Amine-like |
| Menge | 250 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| IUPAC-Name | 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid |