Learn More
AmberChrom™ 1X8 200 bis 400 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416820 50 g 50 Gramm
11426820 250 g 250 Gramm
11406820 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416820 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14258.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) is used for fine chemical processing. It is used to determine trace levels of rhodium and platinum in environmetntal and biological samples. It is also used in anion-exchange chromatography for separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) wird für die feinchemische Verarbeitung verwendet. Es wird zur Bestimmung der Spurenwerte von Rhodium und Platin in Umwelt- und biologischen Proben verwendet. Es wird auch in der Anionenaustauschchromatographie zur Trennung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12627-85-9
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132718
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom 1X8 200-400 (Cl)
Geruch Amine-like
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid