Learn More
Dowex™ 1 x 8 bis 100, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13408468 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13408468 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10469900 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10276350 500 g Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408468 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202990025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DOWEX 1X8, C29H34CLN, CAS-Nummer 12627-85-9, DOWEX 1x8 50-100 cl, DOWEX 1x2 50-100 cl, 500 g, weiß, 01.511; 04,267; 06.302; 07.182; 08.263, BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M, 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid, MFCD00132718, 432.048, Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12627-85-9
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132718
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X8
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Partikelgröße 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Wasserrückhaltevermögen Cl form: 43 to 48%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Farbe Weiß
Menge 2.5 kg
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid