Learn More
AmberChrom™ 1X8 100 bis 200 (Cl)
Artikelnummer. 11359075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359075 250 g 250 Gramm
11349075 50 g 50 Gramm
11369075 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359075 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14257.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl) is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation. It also finds application in fine chemical processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
AmberChrom 1X8 100-200 (Cl) wird als Absorptionsmittel bei der Festphasenextraktion verwendet. Es wird in der Anionenaustausch-Chromatographie zur Trennung verwendet. Es findet auch Anwendung in der Feinchemikalienverarbeitung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12627-85-9
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132718
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom 1X8 100-200 (Cl)
Geruch Amine-like
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.